Merck
491608
Sigma-Aldrich
4-硝基苯酚-2,3,5,6-d4
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6D4OH
CAS号:
分子量:
143.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
113-115 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
InChI 密鑰
BTJIUGUIPKRLHP-RHQRLBAQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney,Liver
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)