About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14Cl15NN4
CAS号:
分子量:
216.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素純度
99 atom % 15N
品質等級
化驗
98% (CP)
mp
172-174 °C (lit.)
應用
environmental
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC[15NH]c1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i10+1
InChI 密鑰
MXWJVTOOROXGIU-DETAZLGJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Heart
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges