Merck
491225
Sigma-Aldrich
氯化 1-乙基-3-甲基咪唑鎓-d11
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D11ClN2
分子量:
157.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
mp
77-79 °C (lit.)
質量偏移
M+11
SMILES 字串
[Cl-].[2H]c1c([2H])[n+](c([2H])n1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D,5D,6D;
InChI 密鑰
BMQZYMYBQZGEEY-WQTMNAJCSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)