Merck
491187
Sigma-Aldrich
17β-雌二醇-16,16,17-d 3
98 atom % D, 99% (CP)
别名:
β-雌二醇-16,16,17-d3, 1,3,5-雌三烯-3,17β-二醇-16,16,17-d 3, 3,17β-二羟基-1,3,5 (10)-雌三烯-16,16,17-d 3, 二氢卵泡素-16,16,17-d 3, 氘代 17β-雌二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18D3H21O2
CAS号:
分子量:
275.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
178-179 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i7D2,17D
InChI 密鑰
VOXZDWNPVJITMN-SPGJGCHISA-N
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)