Merck
489999
Sigma-Aldrich
L-天冬氨酸-4-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO213CCH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
134.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
N[C@@H](C[13C](O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i3+1
InChI 密鑰
CKLJMWTZIZZHCS-NSQKCYGPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)