Merck
489735
Sigma-Aldrich
硫酸肼-15N2
98 atom % 15N
别名:
15N标记硫酸肼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H215N15NH2 · H2SO4
CAS号:
分子量:
132.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352118
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
形狀
solid
mp
254 °C (lit.)
密度
1.391 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[15NH2][15NH2].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)/i1+1,2+1;
InChI 密鑰
ZGCHATBSUIJLRL-AWQJXPNKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)