Merck
489549
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-2-13C
99 atom % 13C
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-2-13C, Glycine-2-13C, N-Fmoc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HN-Fmoc)13CH2CO2H
分子量:
298.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[13CH2]NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1
InChI 密鑰
NDKDFTQNXLHCGO-QBZHADDCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)