Merck
488348
Sigma-Aldrich
丁烷-d10
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CD2CD2CD3
CAS号:
分子量:
68.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
2.11 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
51.6 psi ( 37.7 °C)
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
自燃溫度
761 °F
bp
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI 密鑰
IJDNQMDRQITEOD-MWUKXHIBSA-N
包裝
带 CGA 110/180 铜质阀的气阀瓶
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
不锈钢控制阀 Z146951 或 Z187224
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)