Merck
487007
Sigma-Aldrich
聚(乙烯-d4)
98 atom % D
别名:
氘代聚乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(-CD2CD2-)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
mp
130-145 °C (lit.)
質量偏移
M+4
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[2H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI 密鑰
VGGSQFUCUMXWEO-LNLMKGTHSA-N
相关类别
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
货号GTIN
487007-5G4061833324028