Merck
486892
Sigma-Aldrich
甲基-d3-胺
99 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3NH2
CAS号:
分子量:
34.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
1.08 (20 °C, vs air)
品質等級
蒸汽壓力
27 psi ( 20 °C)
同位素純度
99 atom % D
自燃溫度
806 °F
bp
−6.3 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3
InChI 密鑰
BAVYZALUXZFZLV-FIBGUPNXSA-N
相关类别
包裝
带 CGA 110/180 不锈钢阀的气阀瓶
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
建议使用不锈钢控制阀 Z146951、Z187224 或不锈钢调节器 Z148504 和 Z148512 中的任意一种,以及"T"型吹扫阀 Z151661。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
<-22.0 °F - closed cup
閃點(°C)
< -30.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)