Merck
486884
Sigma-Aldrich
甲醇-d2
98 atom % D
别名:
木精-d2, 甲基-d2 醇, 甲醇-d2,OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD2HOH
CAS号:
分子量:
34.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
折射率
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
密度
0.840 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D2
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-DICFDUPASA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)