Merck
486221
Sigma-Aldrich
三甲基-d9-胺
99 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)3N
CAS号:
分子量:
68.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
2.09 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
13.3 psi ( 21 °C)
同位素純度
99 atom % D
自燃溫度
374 °F
bp
3-4 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
密度
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+9
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI 密鑰
GETQZCLCWQTVFV-GQALSZNTSA-N
包裝
配有不锈钢 CGA 110/180 阀的气阀瓶
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
推荐使用不锈钢控制阀 Z146951、Z187224 或不锈钢调节器 Z148504 和 Z148512 中的任意一种,以及"T"型吹扫阀 Z151661。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
19.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-7 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)