Merck
482978
Sigma-Aldrich
富勒烯-C78
98%
别名:
Carbon (C78 )
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C78
分子量:
936.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
形狀
solid
mp
>350 °C (lit.)
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)