Merck
482196
Sigma-Aldrich
聚(二甲基硅氧烷- co - 甲基氢硅氧烷),三甲基硅烷末端
average Mn ~950, methylhydrosiloxane 50 mol %
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~950
成份
methylhydrosiloxane, 50 mol %
折射率
n20/D 1.401
黏度
12 cSt(lit.)
bp
>93 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.1 °F - closed cup
閃點(°C)
65.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.