Merck
480592
Sigma-Aldrich
N-丁基乙烯二胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3NHCH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
116.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
密度
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CCCCNCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h8H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
DFPGBRPWDZFIPP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
N-Butylethylenediamine is a chelating amine ligand.
應用
N-Butylethylenediamine may be used as a ligand in the synthesis of one dimensional copper-azido molecular tape, [Cu2(N-Buen)(N3)4]n where N-Buen = N-butylethylenediamine.
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
138.2 °F - closed cup
閃點(°C)
59 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Novel copper-azido magnetic molecular tapes: syntheses, structures, and magnetic properties.
Gu ZG, et al.
CrystEngComm, 13(21), 6415-6421 (2011)