Merck
479683
Sigma-Aldrich
异丁基氯化镁 溶液
2.0 M in THF
别名:
2-Methylpropylmagnesium chloride, Chloro(2-methylpropyl)magnesium, Chloroisobutylmagnesium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2MgCl
CAS号:
分子量:
116.87
Beilstein:
3535133
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.967 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)