Merck
479462
Sigma-Aldrich
二苯基氧化锡
97%
别名:
氧化二苯锡
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2Sn(=O)
CAS号:
分子量:
288.92
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
320 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O=[Sn](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.O.Sn/c2*1-2-4-6-5-3-1;;/h2*1-5H;;
InChI 密鑰
VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)