About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H20FNO4
CAS号:
分子量:
405.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
推荐产品
化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1F)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m1/s1
InChI 密鑰
ARHOAMSIDCQWEW-JOCHJYFZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3