Merck
473146
Sigma-Aldrich
聚(双环戊二烯-co-对-甲酚)
solid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
品質等級
分子量
degree of polymerization ~1
轉變溫度
Tg 92 °C
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(O)cc1.C2CC3C4CCC(C4)C3C2
InChI
1S/C10H12.C7H8O.C4H8/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1;1-6-2-4-7(8)5-3-6;1-4(2)3/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2;2-5,8H,1H3;1H2,2-3H3
InChI 密鑰
UQQYHXZNSYZMEN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
聚(双环戊二烯-co- p -甲酚)是一种空间位阻苯酚。
應用
聚(双环戊二烯-共- p -甲酚)可用作抗氧化剂。
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Development and preparation of high?performance thermoplastic vulcanizates based on blends of natural rubber and thermoplastic polyurethanes.
Kalkornsurapranee E, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 128(4), 2358-2367 (2013)
Handbook for the Chemical Analysis of Plastic and Polymer Additives (2007)