Merck
47299
Sigma-Aldrich
5-(Fmoc-氨基)-1-戊醇
≥98.0% (HPLC)
别名:
9-芴甲基 N-(5-羟基戊基)氨基甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H23NO3
分子量:
325.40
Beilstein:
3623714
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
103-108 °C (dec.)
官能基
Fmoc
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H23NO3/c22-13-7-1-6-12-21-20(23)24-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19/h2-5,8-11,19,22H,1,6-7,12-14H2,(H,21,23)
InChI 密鑰
YNOWFUNORLDFTH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)