化驗
97%
反應適用性
reagent type: reductant
折射率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
密度
0.728 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[SiH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
AQRLNPVMDITEJU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
三乙基硅烷在以下反应中可用作试剂:
- 烯酮和累积二烯烃的区域选择性还原偶联反应的还原剂。
- 氧化还原引发的阳离子聚合反应的试剂。
- 转移氢化、卤代烃还原和芳基C-H键硅烷化等催化反应的试剂。
- 作为试剂合成氢化铟化合物(Cl2InH),用作烯炔分子内环化的催化剂。
作为以下研究的催化剂:
苯乙烯催化剂聚合后的催化剂再活化
有机硅闪点预测的相关研究
- 用于合成治疗疼痛的螺羟吲哚类 NaV1.7阻断剂
- 氧化还原引发的阳离子聚合
- 环十二酮肟的Beckmann重排
- 烯酮和丙二烯的区域选择性还原偶联
苯乙烯催化剂聚合后的催化剂再活化
有机硅闪点预测的相关研究
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
21.2 °F
閃點(°C)
-6 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Triethylsilane- Indium (III) Chloride System as a Radical Reagent.
Hayashi N, et al.
Organic Letters, 6(26), 4981-4983 (2004)
Pd- C-induced catalytic transfer hydrogenation with triethylsilane.
Mandal PK and McMurray JS
The Journal of Organic Chemistry, 72(17), 6599-6601 (2007)
Iridium-catalyzed reduction of alkyl halides by triethylsilane.
Yang J and Brookhart M
Journal of the American Chemical Society, 129(42), 12656-12657 (2007)
Regioselective Nickel-Catalyzed Reductive Couplings of Enones and Allenes.
Li W, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49(46), 8712-8716 (2010)
Redox-Initiated Cationic Polymerization: Reduction of Dialkylphenacylsulfonium Salts by Silanes.
Molleo M and Crivello JV
Macromolecules, 42(12), 3982-3991 (2009)