Merck
463558
Sigma-Aldrich
2,8,9-三甲基-2,5,8,9-四氮杂-1-磷杂双环[3.3.3]十一烷
别名:
Verkade 超强碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H21N4P
分子量:
216.26
Beilstein:
4970285
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
mp
110-115 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1CCN2CCN(C)P1N(C)CC2
InChI
1S/C9H21N4P/c1-10-4-7-13-8-5-11(2)14(10)12(3)6-9-13/h4-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
PCYSWBQHCWWSFW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2,8,9-三甲基-2,5,8,9-四氮杂-1-磷酸双环[3.3.3]十一烷可作为反应物参与到:
  • N-杂环卡宾配体对金属氢化物键能的影响的研究。
  • 合成固定在SBA-15硅胶上的非均相碱性催化剂。
  • 二醇二氮烯鎓化学的保护/脱保护策略。
  • 封锁分子以研究其催化能力的变化。
  • C-N偶联反应。
  • 衍生物合成用作aza和thia-Michael反应和Strecker反应的促进剂。
作为以下反应的反应物:
  • N-杂环卡宾配体对金属氢化物键能的影响研究
  • 合成固定在SBA-15二氧化硅上的非均相碱性催化剂
  • 二醇二氮卓化学的保护/脱保护策略
  • 封锁该分子以研究其催化能力的变化
  • C-N偶联反应
  • 用作aza和thia-Michael反应和Strecker反应促进剂的衍生化合成
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A new step towards solid base catalysis: azidoproazaphosphatranes immobilized in nanopores of mesoporous silica.
Raytchev P D, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(11?12), 2067-2077 (2011)
Novel protection?deprotection strategies in diazeniumdiolate chemistry: synthesis of V-IPA/NO.
Nandurdikar R S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(23), 6710-6712 (2011)
Comprehensive Thermochemistry of W?H Bonding in the Metal Hydrides CpW (CO) 2 (IMes) H,[CpW (CO) 2 (IMes) H]?+, and [CpW (CO) 2 (IMes)(H) 2]+. Influence of an N-Heterocyclic Carbene Ligand on Metal Hydride Bond Energies.
Roberts J A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(37), 14604-14613 (2011)
(t-Bu) 2PN P (i-BuNCH2CH2) 3N: New Efficient Ligand for Palladium-Catalyzed C? N Couplings of Aryl and Heteroaryl Bromides and Chlorides and for Vinyl Bromides at Room Temperature.
Reddy C V, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(8), 3047-3062 (2008)
Encaging the Verkade?s superbases: thermodynamic and kinetic consequences.
Raytchev P D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(7), 2157-2159 (2011)
商品
An article on Proazaphosphatranes: Verkade’s Superbases.
An article on Proazaphosphatranes: Verkade’s Superbases.