Merck
461555
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-(1-苯基乙基)马来酰亚胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H11NO2
CAS号:
分子量:
201.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]24/D +61°, c = 2 in ethanol
折射率
n20/D 1.556 (lit.)
bp
110-115 °C/0.004 mmHg (lit.)
密度
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
imide
maleimide
phenyl
SMILES 字串
C[C@@H](N1C(=O)C=CC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
PWZXUQWQRVKGAH-SECBINFHSA-N
應用
本品具有光学活性,可与苯乙烯发生自由基共聚反应,生成 ~1:1 的共聚物 (~98%)。具有非对称主链的乙烯基共聚物可用作非线性光学材料。用于非对映选择性 Diels-Alder 反应的亲二烯体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Baldwin, S.W. et al.
Tetrahedron Letters, 32, 5877-5877 (1991)
Donnelly, I.H. et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1821-1821 (1996)
Oishi, T. et al.
Polymer, 34, 2644-2644 (1993)