Merck
458074
Sigma-Aldrich
α-苯甲酰-ω-苯甲酰氧基-聚氧乙烯
average Mn ~410
别名:
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol dibenzoate, Polyoxyethylene dibenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C7H5O(C2H4O)nC7H5O2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~410
折射率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
217 °C/1 mmHg (lit.)
轉變溫度
Tg −54 °C
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCO.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)19-11-12-20-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI 密鑰
XFDQLDNQZFOAFK-UHFFFAOYSA-N
應用
增塑剂
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)