About This Item
线性分子式:
CH3CH(O2CCH3)COCl
CAS号:
分子量:
150.56
Beilstein:
1722943
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −31°, c = 4 in chloroform
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
50 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
ester
SMILES 字串
C[C@H](OC(C)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-3(5(6)8)9-4(2)7/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
ALHZEIINTQJLOT-VKHMYHEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
常用手性结构单元。也用于分解二环α-羟基内酯以及制备手性膦酸酯,以用于无保护氨基酸的对映体过量检测。有效的手性衍生剂。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Burlina, F. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 8151-8151 (1994)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 987-987 (1991)
Zhu, J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 6389-6389 (1995)
Hulst, R. et al.
Tetrahedron, 50, 11721-11721 (1994)
Kende, A.S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 9842-9842 (1993)