About This Item
线性分子式:
C6H5CONHCH(C6H5)CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
285.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −40°, c = 1.0 in ethanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
169-172 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
O[C@H]([C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C16H15NO4/c18-14(16(20)21)13(11-7-3-1-4-8-11)17-15(19)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,18H,(H,17,19)(H,20,21)/t13-,14+/m0/s1
InChI 密鑰
HYJVYOWKYPNSTK-UONOGXRCSA-N
應用
已经证明,该手性侧链的存在对于紫杉醇的生物活性至关重要, 紫杉醇是目前正在研究的最有潜力的抗癌药之一。 紫杉醇复杂的合成过程已经引起人们对在天然衍生紫杉烷类(例如,巴卡亭 III)上附接 C-13 侧链的关注。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Borman, S.
Chemical and Engineering News, 69(35), 11-11 (1991)
Ojima, I. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 4149-4149 (1993)
Holton, R.A. et al.
Journal of the American Chemical Society, 116, 1597-1597 (1994)
Taxol: twenty years later, the story unfolds.
E K Rowinsky et al.
Journal of the National Cancer Institute, 83(24), 1778-1781 (1991-12-18)
Kingston, D.G.I. et al.
Journal of Natural Products, 53, 1-1 (1990)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
444375-100MG | |
444375-500MG | 4061832594613 |