Merck
443662
Sigma-Aldrich
对硝基苯酚 钠盐 水合物
别名:
Sodium p -nitrophenoxide hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4ONa · xH2O
CAS号:
分子量:
161.09 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
(wet)
品質等級
雜質
18-30% water
SMILES 字串
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4,8H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
SFNXTNREEGTEJL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
443662-2.5KG
443662-500G4061833598221