Merck
44202
Sigma-Aldrich
十二烷基苯磺酸甲酯
≥95.0% (S)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H32O3S
CAS号:
分子量:
340.52
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (S)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.496
密度
1.027 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC
InChI
1S/C19H32O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-16-13-14-17-19(18)23(20,21)22-2/h13-14,16-17H,3-12,15H2,1-2H3
InChI 密鑰
AIXYHMWIAPSTQG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Methyl dodecylbenzenesulfonate is an anionic surfactant.
應用
Methyl dodecylbenzenesulfonate may be employed as a reference standard for the determination of anionic surfactant by methylene blue active substance (MBAS) method.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of anionic surfactants in industrial effluents using a new highly sensitive surfactant-selective sensor.
Madunic-Cacic D, et al.
Sensor Letters, 7(1), 50-56 (2009)