Merck
441864
Sigma-Aldrich
甘油乙氧基化物
average Mn 1,000
别名:
Polyethylene glycol, Polyoxyethylenetriol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO(CH2CH2O)nCH[CH2(OCH2CH2)nOH]2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
产品名称
甘油乙氧基化物, average Mn ~1,000
形狀
viscous liquid
品質等級
分子量
average Mn ~1,000
degree of polymerization 20.4
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
pH值
5.5-7.5
黏度
320 cSt(21 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
羥值
160‑177
轉變溫度
softening point −6-(−4) °C
溶解度
H2O: soluble
密度
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O(C(COCCO)COCCO)CCO
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
InChI 密鑰
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于聚酯、聚氨酯和聚醚的交联剂。
特點和優勢
有益于聚合物的柔韧性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)