Merck
440086
Sigma-Aldrich
氧化铝载体钯
extent of labeling: 10 wt. % loading, powder, reduced, dry
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pd
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder, reduced, dry
品質等級
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
標籤範圍
10 wt. % loading
mp
1552 °C (lit.)
SMILES 字串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI 密鑰
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
440086-1G4061824809305
440086-5G4061833323328
440086-25G4061833509722