Merck
438111
Sigma-Aldrich
聚(丙二醇)单丁醚
average Mn ~1,000
别名:
PPG-14丁基醚, PPG-16丁基醚, 丁氧基聚丙二醇, 聚丙二醇丁醚, 聚丙二醇单丁醚, 聚环氧丙烷单丁醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3[OCH2CH(CH3)]nOH
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
viscous liquid
品質等級
分子量
average Mn ~1,000
折射率
n20/D 1.448
黏度
140 cSt(20 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
轉變溫度
pour point −40 °C
密度
0.989 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于液压液、金属加工液和润滑剂、热传导液、助焊液、淬火剂、润滑剂、溶剂、增塑剂和控泡剂。
特點和優勢
良好的负载润滑性,对金属无腐蚀。灰分含量极低、倾点低、热稳定性良好。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
285.1 °F - closed cup
閃點(°C)
140.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
438111-4L
438111-1L4061837797873