Merck
436364
Sigma-Aldrich
聚丙烯酸 部分钠盐
<1000 μm particle size (99%)
别名:
2-丙烯酸,钠盐,聚合物, 丙烯酸-丙烯酸钠-1,1,1-三羟甲基丙烷三丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
雜質
<600 ppm residual acrylic acid
粒徑
<1000 μm (99%)
密度
0.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].[O-]C(=O)C=C.O(CC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)CC)C(=O)C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C15H20O6.2C3H4O2.Na/c1-5-12(16)19-9-15(8-4,10-20-13(17)6-2)11-21-14(18)7-3;2*1-2-3(4)5;/h5-7H,1-3,8-11H2,4H3;2*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;+1/p-1
InChI 密鑰
NZZHEJIHHYZFLN-UHFFFAOYSA-M
應用
  • 铸造用聚丙烯酸及其钠盐改性的有机膨润土:本研究调查了膨润土中的蒙脱土与聚丙烯酸及其钠盐之间的相互作用,重点关注其在铸造应用中的潜在用途(S Cukrowicz et al., 2021)。
  • 聚(丙烯酸)和聚(丙烯酸-丙烯酸甲酯)在高浓度氯化钾中的温度和pH依赖性反应:本研究探讨了线性聚丙烯酸及其共聚物对温度和pH值变化的响应行为,与各种工业应用相关(A Sinek et al., 2020)。
  • 高灵敏度BEHP-co-MEH:PPV+聚(丙烯酸)部分钠盐基相对湿度传感器:讨论用于湿度传感器的复合材料的开发,展示了聚(丙烯酸)部分钠盐在增强传感器性能方面的潜力(M Sajid et al., 2017)。
  • 阳离子型表面活性剂与水溶液中聚丙烯酸丙氧化钠盐相互作用的头基效应:本文研究了不同阳离子表面活性剂如何与聚丙烯酸钠盐相互作用,为这些混合物的分子动力学提供了见解(ZH Asadov et al., 2017
  • 具有超高机械强度、韧性和自愈性能的杂化双交联聚丙烯酸水凝胶:专注于使用聚丙烯酸部分钠盐创建高性能水凝胶,针对需要具有先进机械性能的材料的应用(X Li et al., 2017)。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Novel synovial fluid recovery method allows for quantification of a marker of arthritis in mice
Seifer DR, et al.
Osteoarthritis and Cartilage, 16(12), 1532-1538 (2008)
Water uptake of hydrophilic polymers determined by a thermal gravimetric analyzer with a controlled humidity chamber
Thijs, HML, et al.
Journal of Materials Chemistry, 17(46), 4864-4871 (2007)
Chemtech, 24, 38-43 (1994)
Superabsorbent Polymer Materials: A Review
Zohuriaan-Mehr MJ and Kabiri K
Iranian Polymer Journal, 17(6), 451-477 (2008)
Studies on poly (acrylic acid)/attapulgite superabsorbent composite. I. Synthesis and characterization
Li An, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 92(3), 1596-1603 (2004)