About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H5)]X[CH2CH=C(CH3)CH2]Y[CH2CH(C6H5)]z
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
形狀
beads
品質等級
熔體指數
11 g/10 min (200°C/5.0kg)
包含
phenolic as antioxidant
成份
styrene, 14 wt. %
硬度
37 (Shore A)
黏度
14.5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
溶解度
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
密度
0.92 g/mL at 25 °C
延伸率
ASTM D 412 - 1,300% (ultimate)
SMILES 字串
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
InChI 密鑰
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
热熔胶、密封剂、沥青和油凝胶的组分。用作聚合物、热固性材料和普通橡胶配方的调节剂。直接模制或挤出的汽车部件、体育用品、工作鞋和薄膜。
特點和優勢
高强度和低粘度,易于熔融和溶液处理。高温降解导致交联。直至-65°C 都可以保持柔韧性,绝缘性能优良,耐酸碱。
外觀
热塑性弹性体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3