Merck
430684
Sigma-Aldrich
溴化锶
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
别名:
Strontium dibromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SrBr2
CAS号:
分子量:
247.43
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
anhydrous
品質等級
化驗
99.995% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES 字串
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于简便合成聚(苯基卡拜)(类金刚石碳的前体)的试剂。
特點和優勢
用于简便合成聚(苯基卡拜)(类金刚石碳的前体)的试剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Rieke, R.D.; Chen. T-A.
Chemistry of Materials, 6, 576-576 (1994)