Merck
426164
Sigma-Aldrich
氧化硼-11B
99 atom % 11B
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
11B2O3
CAS号:
分子量:
70.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 11B
品質等級
形狀
powder
mp
450 °C (lit.)
密度
2.474 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
depleted
SMILES 字串
O=[11B]O[11B]=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4/i1+0,2+0
InChI 密鑰
JKWMSGQKBLHBQQ-ZCWHFVSRSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1