Merck
423432
Sigma-Aldrich
顺-4-氯-2-丁烯胺 盐酸盐
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH=CHCH2NH2·HCl
CAS号:
分子量:
142.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
mp
125-131 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
SMILES 字串
Cl.NC\C=C/CCl
InChI
1S/C4H8ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-2H,3-4,6H2;1H/b2-1-;
InChI 密鑰
ZGCNYBMDGKVWFH-ODZAUARKSA-N
一般說明
cis-4-Chloro-2-butenylamine hydrochloride is an alkenyl amine derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)