Merck
414999
Sigma-Aldrich
3,4-环氧四氢噻吩-1,1-二氧化物
97%
别名:
3,4-Epoxysulfolane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O3S
CAS号:
分子量:
134.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
mp
145-150 °C (lit.)
SMILES 字串
O=S1(=O)CC2OC2C1
InChI
1S/C4H6O3S/c5-8(6)1-3-4(2-8)7-3/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
SZAIAWVGWTXVMB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于制备用在天然产物合成中的环丁烯砜衍生物和非环多烯。对于合成,请参见 Tetrahedron Lett.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 2609-2609 (1971)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1335-1335 (1972)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 114-114 (1991)