化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4382 (lit.)
bp
117-120 °C (lit.)
密度
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCOC=C
InChI
1S/C14H28O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3
InChI 密鑰
LAYAKLSFVAPMEL-UHFFFAOYSA-N
應用
- 聚乙二醇和聚十二烷基乙烯醚的ABA 型嵌段共聚物的合成:研究了十二烷基乙烯醚的阳离子聚合, 由此产生了可在乳液聚合中用作表面活性剂的ABA型嵌段共聚物(YH Gursel, A Sarac, BF Senkal, 2014)。
- 基于可再生原材料的可持续聚合物和涂料系统:研究关注了来源于生物质的、可用作生物基交联剂的的单体,如甲氧基丁烯羟酸内酯和十二烷基乙烯基醚, (JGH Hermens, T Freese, G Alachouzos, ML Lepage, 2022)。
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup