Merck
413402
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮铁(II)
99.95% trace metals basis
别名:
2,4-戊二酮 亚铁衍生物, Fe(acac)2, 乙酰丙酮亚铁
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3COCH=C(O)CH3]2Fe
CAS号:
分子量:
254.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.95% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
core: iron
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)\C=C(\C)O[Fe]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Fe/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI 密鑰
LFORAFQNBQKDRY-FDGPNNRMSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Atomic number of base material: 26 Iron
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1