Merck
408794
Sigma-Aldrich
甲醇锂 溶液
1.0 M in methanol
别名:
甲氧基锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OLi
CAS号:
分子量:
37.97
Beilstein:
3552389
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
品質等級
反應適用性
core: lithium
濃度
1.0 M in methanol
bp
64.6 °C
密度
0.817 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于溶胶-凝胶法合成硼磷酸锂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Ali, A.F. et al.
Journal of Materials Research, 14, 1510-1510 (1999)
商品
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications