About This Item
线性分子式:
CH2=N+(CH3)2Cl-
CAS号:
分子量:
93.56
Beilstein:
505955
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥95.0% (AT)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
146-148 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
[Cl-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.ClH/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ZJTROANVDZIEGB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
N,N-二甲基氯烯亚胺(Böhme′s盐)是一种二甲基氨基甲基化剂,可作为以下应用的关键试剂之一:
- 醛和酮的亲电氨基甲基化以合成相应的Mannich产物,也称为Mannich反应。
- 作为HIV-1整合酶抑制剂的二氢萘啶酮的制备。
- 通过氰基甲基吲哚-2-羧酸酯与氨的环缩合制备氰基四氢氧代-β-咔啉。
- 通过立体特异性Pictet-Spengler环缩合和L-色氨酸的无痕手性转移不对称合成phalarine。
- 合成功能化的二芳基吡咯烷嗪作为微粒体前列腺素E2合酶-1(mPGES-1)和5-脂氧合酶(5-LOX)的抑制剂。
- 以氮杂螺吲哚和Gassman羟吲哚的重排合成(±)-phalarine作为关键步骤。
反应物用于以下反应:
艾滋病病毒I型整合酶抑制剂二氢萘啶酮类化合物的制备
曼尼希反应
通过环缩合反应制备氰基四氢氧代-β-咔啉
立体定向Pictet-Spengler环缩合和L-色氨酸无痕手性转移不对称合成phalarine
功能化二芳基吡咯烷嗪作为微粒体前列腺素E2合酶-1(mPGES-1)和5-脂氧合酶(5-LOX)抑制剂的合成
以氮杂螺吲哚重排和Gassman羟吲哚制剂为关键步骤合成(±)-phalarine
艾滋病病毒I型整合酶抑制剂二氢萘啶酮类化合物的制备
曼尼希反应
通过环缩合反应制备氰基四氢氧代-β-咔啉
立体定向Pictet-Spengler环缩合和L-色氨酸无痕手性转移不对称合成phalarine
功能化二芳基吡咯烷嗪作为微粒体前列腺素E2合酶-1(mPGES-1)和5-脂氧合酶(5-LOX)抑制剂的合成
以氮杂螺吲哚重排和Gassman羟吲哚制剂为关键步骤合成(±)-phalarine
其他說明
供直接使用的"Mannich 试剂";与传统的"Mannich 反应"相比,可在更短时间内生成产量和纯度更高的产物;与三氟甲磺酸三甲基硅酯原位制备反应性三氟甲磺酸盐
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Design and synthesis of novel N-hydroxy-dihydronaphthyridinones as potent and orally bioavailable HIV-1 integrase inhibitors.
Johnson T W, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 54(9), 3393-3417 (2011)
Arylpyrrolizines as inhibitors of microsomal prostaglandin E2 synthase-1 (mPGES-1) or as dual inhibitors of mPGES-1 and 5-lipoxygenase (5-LOX).
Liedtke A J, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(15), 4968-4972 (2009)
A versatile synthesis of 3-substituted 4-cyano-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-oxo-β-carbolines.
Huber K, et al.
Synthesis, 2010(22), 3849-3854 (2010)
N. Holy et al.
Tetrahedron, 35, 613-613 (1979)
The Mannich reaction-II: derivatization of aldehydes and ketones using dimethyl (methylene) ammonium salts.
Holy N, et al.
Tetrahedron, 35(5), 613-619 (1979)