Merck
405663
Sigma-Aldrich
(2,4,6-三甲基苯甲酰基)二苯基氧化膦/2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮,共混物
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.475 (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(O)C(=O)c1ccccc1.Cc2cc(C)c(c(C)c2)C(=O)P(=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H21O2P.C10H12O2/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20;1-10(2,12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h4-15H,1-3H3;3-7,12H,1-2H3
InChI 密鑰
SEHZJEJTNRNDFD-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)