Merck
401684
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮铅(II)
technical grade
别名:
2,4-戊二酮 铅(II) 衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pb(C5H7O2)2
CAS号:
分子量:
405.42
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
品質等級
形狀
powder
反應適用性
core: lead
reagent type: catalyst
mp
141-144 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)\C=C(\C)O[PbH2]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pb/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI 密鑰
UNNUWSQNTAFLDC-FDGPNNRMSA-L
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
401684-5G4061833322949
401684-25G