Merck
400076
Sigma-Aldrich
乙二胺氯化钯
97%
别名:
乙二胺氯化钯(II), 二氯(乙二胺)合钯(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pd(H2NCH2CH2NH2)Cl2
CAS号:
分子量:
237.42
Beilstein:
4934132
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
for synthesis
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>278 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Pd]Cl.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH.Pd/c3-1-2-4;;;/h1-4H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI 密鑰
CAYKJANQVKIYPJ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Catalyst for:
  • Synthesis of 6-(substituted benzyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
  • Sonogashira-coupling reactions
Reactant for:
  • Self-assembly of a ring-in-ring complex
  • Metal binding with glycose phosphates
  • Synthesis of mixed-mtal, mixed-pyrimidine self-assembling metallacalix[n]arenes
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis