Merck
398365
Sigma-Aldrich
六碘铂酸钾
99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2PtI6
CAS号:
分子量:
1034.70
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99.9% trace metals basis
形狀:
powder
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES 字串
[K+].[K+].I[Pt--](I)(I)(I)(I)I
InChI
1S/6HI.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI 密鑰
BNJBUDJCJPWKRQ-UHFFFAOYSA-H
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)