About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14O5
CAS号:
分子量:
190.19
Beilstein:
7862
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +18.5°, c = 2 in acetone
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
125 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)[C@H](O)[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(2)12-4-5(13-8)6(9)7(10)11-3/h5-6,9H,4H2,1-3H3/t5-,6+/m0/s1
InChI 密鑰
JSFASCPVVJBLRD-NTSWFWBYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
在 (-)-棘孢菌素全合成中用于制备二氢呋喃底物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.2 °F - closed cup
閃點(°C)
99 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Journal of the American Chemical Society, 114, 2567-2567 (1992)