Merck
392081
Sigma-Aldrich
三(2,4,6-三甲氧基苯基)膦
别名:
TTMPP
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3O)3C6H2]3P
CAS号:
分子量:
532.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
155-160 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
COc1cc(OC)c(P(c2c(OC)cc(OC)cc2OC)c3c(OC)cc(OC)cc3OC)c(OC)c1
InChI
1S/C27H33O9P/c1-28-16-10-19(31-4)25(20(11-16)32-5)37(26-21(33-6)12-17(29-2)13-22(26)34-7)27-23(35-8)14-18(30-3)15-24(27)36-9/h10-15H,1-9H3
InChI 密鑰
JQKHNBQZGUKYPX-UHFFFAOYSA-N
應用
强碱性芳基膦。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 482-482 (1984)