About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H24Cl2N8Si
CAS号:
分子量:
811.75
Beilstein:
9467657
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
形狀
powder
成份
Dye content, 85%
λmax
780 nm
SMILES 字串
Cl[Si]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24Cl2N8Si/c49-59(50)57-45-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)47(57)55-43-35-19-27-11-3-4-12-28(27)20-36(35)44(52-43)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)46(58(48)59)54-42-34-18-26-10-2-1-9-25(26)17-33(34)41(51-42)53-45/h1-24H/b53-41-,53-45-,54-42-,54-46-,55-43-,55-47-,56-44-,56-48-
InChI 密鑰
XIINLOVCJKUOQC-IIZSCGODSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3