Merck
389064
Sigma-Aldrich
十二烷基异氰酸酯
99%
别名:
1-Dodecyl isocyanate, 1-Isocyanatododecane, Lauryl isocyanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11NCO
CAS号:
分子量:
211.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
157-161 °C/21 mmHg (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C13H25NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15/h2-12H2,1H3
InChI 密鑰
YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N
應用
用途包括在制备 AZT 类似物过程中从膦亚胺合成碳化二亚胺。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Synthesis, 358-358 (1992)