Merck
380741
Sigma-Aldrich
1,1,1-三(二苯基膦甲基)乙烷
别名:
1,3-二(二苯基膦基)-2-(二苯基膦基)甲基-2-甲基丙烷, Triphos
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C[CH2P(C6H5)2]3
CAS号:
分子量:
624.67
Beilstein:
967586
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
99-102 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
CC(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)(CP(c3ccccc3)c4ccccc4)CP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C41H39P3/c1-41(32-42(35-20-8-2-9-21-35)36-22-10-3-11-23-36,33-43(37-24-12-4-13-25-37)38-26-14-5-15-27-38)34-44(39-28-16-6-17-29-39)40-30-18-7-19-31-40/h2-31H,32-34H2,1H3
InChI 密鑰
BARUNXKDFNLHEV-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Organometallics, 9, 226-226 (1990)